Documentos Principais
1.00255
Supelco
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt
redox indicator
Sinônimo(s):
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, 4-Anilinobenzene sulfonic acid barium salt, Barium diphenylaminesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H20BaN2O6S2
Número CAS:
Peso molecular:
633.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
228-278-0
NACRES:
NA.21
pH:
5.9 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
Nome do produto
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, redox indicator
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
titration: suitable
perda
≤5% loss on drying, 105°C
pH
5.9 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
pf
300 °C
solubilidade
water: soluble at 20 °C
densidade volumétrica
220 kg/m3
λmax
290-295 nm in water
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
chave InChI
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 290 - 295 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.001 %; water; calculated on dried substance): 600 - 700
Loss on Drying (105 °C): ≤ 5 %
Suitability as redox indicator: passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1