Documentos Principais
1.93224
Supelco
Fosfato de sódio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de sódio, Fosfato monossódico
About This Item
Fórmula linear:
NaH2PO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
137.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
ACS reagent
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93224.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93224.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1