1.66783
Tryptic Soy Agar
with Lecithin, Tween®, Histidine and Sodium thiosulphate, ICR+ Contact plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Sinônimo(s):
TSA, Soybean Casein Digest Agar, ICR plus Contact plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Formulário
plate
Características
2D bar code
ready-to-use
embalagem
pkg of (20/200 Plates per box)
Profundidade
55 mm
pH
(7.3 (in H2O))
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
bacteria
fungi
Descrição geral
Aplicação
Embalagem
1667830200-CN: 200 Plates per box
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2