164603
3-Nitropropionic acid
A cell-permeable, irreversible inactivator (~3 mM) of succinate dehydrogenase that upon oxidation by Complex II forms a covalent adduct with Arg297 in the active site of the enzyme.
Sinônimo(s):
3-Nitropropionic acid, 3-Nitropropionic acid, 3-NP, 3-NPA, 3NPA
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
ethanol: 100 mg/mL
DMSO: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3H5NO4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)
chave InChI
WBLZUCOIBUDNBV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Pang, Z., et al. 1997, J. Neuroscience17, 3064.
Huang, L., et al. 2006, J. Bio. Chem. 281, 5965.
Garcia, M., et al. 2002, J. Neurosci. 22, 2174.
Kim, G. W., et al. 2003, J. Neurosci.23, 8733.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3