Key Documents
504472
Sigma-Aldrich
(2R,4R)-APDC
Sinônimo(s):
(2R,4R)-APDC
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Embalagem
Glass bottle
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3