1.51913
Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinônimo(s):
Purospher® STAR NH2 (5µm) Hibar® RT 250-4.6
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Purospher® STAR NH2 (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L8
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped: no
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
3.5% Carbon loading
Parâmetros
400 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
330 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
NH2 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
Faixa de pH operacional
1.5-10.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch