Key Documents
1.50825
Supelco
LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinônimo(s):
Cartucho para HPLC TM=["LiChrospher"] cartucho Cyano TM=["LICHROCART"]
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® 100 CN (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L10
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
Extensão da rotulagem
6.6% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
12.5 cm × 4 mm
área da superfície
350 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
Cyano (CN) bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Cartucho para HPLC
O LiChrospher® CN possui propriedades polares e hidrofóbicas, podendo ser utilizado como uma alternativa menos polar que o LiChrospher Si 60 em aplicações de fase normal, ou como uma alternativa menos hidrofóbica que o LiChrospher RP-8 em aplicações de fase reversa. Esse sorvente é contido em um cartucho de HPLC LiChroCART 125-4. A conexão com o sistema de HPLC é obtida utilizando o suporte de cartucho manu-CART NT (1.51486).
Aplicação
  • Desenvolvimento e validação de um método de HPLC para determinar a estabilidade de misturas de citrato de fentanila e cloridrato de bupivacaína em soluções de infusão.: Este estudo desenvolveu e validou um método de HPLC utilizando LiChrospher® 100 CN para analisar a estabilidade do citrato de fentanila e do cloridrato de bupivacaína em soluções de infusão. O método mostrou alta precisão e exatidão, tornando-o adequado para testes de estabilidade de rotina em farmácias hospitalares (Piekarski et al., 2012).
Nota de análise
Pressão: ≤ 30 bar
Pratos teóricos (N/m) (2-nitrotolueno): ≥ 40000
Simetria (2-nitrotolueno): 0,8-1,4
Fator de capacidade (2-nitrotolueno): 0,5-1,5
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany