Documentos Principais
1.14538
Supelco
Solução A para DQO
for measuring range 4.0 - 40.0; 10 - 150 and 100 - 1500 mg/l; 0.30 ml per determination Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Nível de qualidade
Formulário
liquid
classe(s) funcional(is) do analito
chemical oxygen demand (COD)
técnica(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.25 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Esta solução A de DQO Spectroquant é usada em combinação com uma das soluções B Spectroquant disponíveis. Dependendo da proporção dessas soluções, diferentes faixas de medição de DQO podem ser usadas. Para mais informações, consulte as instruções do teste.
Para uma maneira mais segura e fácil de fazer a determinação da DQO, recomendamos o uso dos nossos testes em cubetas de DQO Spectroquant, em que todos os reagentes já estão pré-dosados nas células em volumes e proporções pré-definidos para uma faixa de medição específica.
Nota de análise
Teor (HgSO₄): 15,0%-16,0%
Teor (H₂SO₄): 14,0%-14,9%
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3