Documentos Principais
1.14679
Supelco
Solução A para DQO
for measuring range 500 - 10000 mg/l; 2.20 ml per determination Spectroquant®
Sinônimo(s):
Nota 1 A
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Nível de qualidade
Formulário
liquid
classe(s) funcional(is) do analito
chemical oxygen demand (COD)
técnica(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.22 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Esta solução A de DQO Spectroquant é usada em combinação com a solução B Spectroquant, 114680. Dependendo da proporção dessas soluções, diferentes faixas de medição de DQO podem ser usadas. Para mais informações, consulte as instruções do teste.
Para uma maneira mais segura e fácil de fazer a determinação da DQO, recomendamos o uso dos nossos testes em cubetas de DQO Spectroquant, em que todos os reagentes já estão pré-dosados nas células em volumes e proporções pré-definida para uma faixa de medição específica.
Nota de análise
Teor (HgSO₄): 1,72%-1,76%
Teor (H₂SO₄): 29,2%-30,2%
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3