1.50959
LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC guard-cartridge
About This Item
Produtos recomendados
product name
LiChrospher® 100 CN (5 µm) LiChroCART™ 4-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L10
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
embalagem
10 pak of
Extensão da rotulagem
6.6% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
0.4 cm × 4 mm
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
Cyano (CN) bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit