1.50826
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) LiChroCART® 125-4
suitable for HPLC
About This Item
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L20
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
12.5 cm × 4 mm
área da superfície
350 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
Diol bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 40000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.6
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.4 - 1.0