Documentos Principais
1.19638
Supelco
LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Sinônimo(s):
TM=["LiChrospher"] Cyano sorbent for HPLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome do produto
LiChrospher® 100 CN (5 µm),
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L10
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
Extensão da rotulagem
6.6% Carbon loading
Parâmetros
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
área da superfície
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
Cyano (CN) bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
densidade volumétrica
200‑400 kg/m3
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
LiChrospher® CN has polar and hydrophobic properties, thus can be used as less polar alternative to LiChrospher Si 60 in normal phase applications or as less hyfrophobic alternative to LiChrospher RP-8 in reversed phase applications.
Nota de análise
Application test: passes test
Pressure: ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 60000
stability testing: passes test
Particle Size (d10): 4.8 - 5.5 µm
Particle Size (d50): 6.5 - 7.5 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 10.5 µm
Informações legais
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany