Documentos Principais
1.46803
Millipore
Veg. Pept.Agar with LTHThio cont.-ICR +
About This Item
Código UNSPSC:
41106231
NACRES:
NA.74
Agency
USP 1116
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
Formulário
solid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
composição
Vegetable Peptone Agar with neutralizer: Lecithin, Polysorbate 80, Histidine and Sodium Thiosulfate
embalagem
triple packed of
técnica(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
pH
7.1-7.5
solubilidade
water: soluble
aplicação(ões)
environmental
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidade
stand alone
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Yeast, bacteria and molds
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2