1.46752
Caldo de soja tríptico - sacos, tubos e ampolas prontos para uso&
closure type, with KPC connector, box of 22 × 10 L
Sinônimo(s):
CASO, CASO Broth, Casein Soya Broth, TSB, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soy Broth, Tryptic Soy Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; γ-irradiated
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
Características
closure type with KPC connector
ready-to-use
embalagem
box of 22 × 10 L
volume da embalagem
10 L
pH
7.3
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2