1.46562
Frascos prontos para uso de caldo de soja tríptico
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 500 mL, closure type, blue crimp cap with septum, box of 6 bottles
Sinônimo(s):
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soy Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
Características
closure type blue crimp cap with septum
ready-to-use
embalagem
box of 6 bottles
capacidade do frasco
500 mL
bottle filling volume
500 mL
capacidade
500 mL
pH
7.3±0.2
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
The medium is supplemented with peptones from casein and soymeal to provide an enhanced carbon source, that promotes the growth of the microbes present in the test sample.
Aplicação
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2