14-484-M
PKCα Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, full-length human PKCα, containing N-terminal His6 tag. For use in Kinase Assays.
Sinônimo(s):
PRKCA, Protein kinase C alpha type
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
linha de produto
Upstate®
atividade específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
prazo de validade
1 yr
peso molecular
Mw 78 kDa
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão
(FUNCTION: SwissProt: P17252 # PKC is activated by diacylglycerol which in turn phosphorylates a range of cellular proteins. PKC also serves as the receptor for phorbol esters, a class of tumor promoters. )
NM_002737.2
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PRKCA(5578)
Descrição geral
Protein Target: PKCα
Target Sub-Family: AGC
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1