Documentos
SCP0227
Sigma-Aldrich
Protein Kinase C Substrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H100N22O11
Peso molecular:
1197.48
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥65%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Val-Arg-Lys-Arg-Thr-Leu-Arg-Arg-Leu
Aplicação
VRKRTLRRL is used as a general purpose protein kinase substrate.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3