P1782
Protein kinase Cα isozyme human
≥70% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
PKCα
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
≥250 units/μg protein
peso molecular
80-81 kDa by SDS-PAGE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PRKCA(5578)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphorylation appears to be an important mechanism of regulation of all PKCs. PKC plays a role in the regulation of cell transformation, growth, differentiation, ruffling, vesicle trafficking, apoptosis and gene expression.
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1