Documentos Principais
1.40006
Supelco
Extran® AP 17
greener alternative
liquid, alkaline concentrate
Sinônimo(s):
TM=["EXTRAN"] AP 17 agente de limpeza; TM=["EXTRAN"] AP 17 detergente.
About This Item
Código UNSPSC:
41103206
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
29.5-34.5% sequestering agent content (complexometric)
4.3-5.3% Free alkali (as NH3)
pH
13 (20 °C in H2O)
densidade
1.294 g/cm3 at 20 °C
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Esse produto é ecologicamente correto e possui ingredientes ativos biodegradáveis. Clique aqui para obter mais informações.
Extran® AP 17 é um agente de limpeza alcalino para laboratório. Ele limpa de forma confiável e impede que resíduos sejam transferidos para a análise subsequente, garantindo resultados precisos. Não possui tensoativos e emulsificantes orgânicos, mas contém agentes complexantes. Por isso, pode ser usado tanto em água mole quanto em água dura.
Aplicação
Extran® AP 17 é um agente de limpeza universal para o ciclo de lavagem principal que limpa e remove resíduos até mesmo de itens muito sujos. Especialmente indicado para a remoção de resíduos de amido e de proteínas. Extran® AP 17 alcalino não forma espuma, mesmo durante uma agitação vigorosa em máquinas de lavar.
Ligação
Substitui: EX0991-4; EX0991
Nota de análise
Teor de agente sequestrante (complexométrico): 29,5%-34,5%
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 1,27-1,31
Álcalis livres (como NH₃): 4,3%-5,3%
Informações legais
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1