Documentos Principais
1.19251
Supelco
Oxygen Scavengers Test, photometric
photometric, 0.09-2.17 mg/L (MEKO), 0.08-1.95 mg/L (ISA), 0.05-1.32 mg/L (Hydro), 0.027-0.667 mg/L (Carbohy), 0.020-0.500 mg/L (DEHA), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de sequestrantes de oxigênio, photometric, 0.09-2.17 mg/L (MEKO), 0.08-1.95 mg/L (ISA), 0.05-1.32 mg/L (Hydro), 0.027-0.667 mg/L (Carbohy), 0.020-0.500 mg/L (DEHA), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 200 tests
classe(s) funcional(is) do analito
oxygen scavengers
faixa de medição
0.020-0.500 mg/L (DEHA)
0.027-0.667 mg/L (Carbohy)
0.05-1.32 mg/L (Hydro)
0.08-1.95 mg/L (ISA)
0.09-2.17 mg/L (MEKO)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Iron reduction)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico0,020-0,500 mg/l DEHA 0,027-0,667 mg/l Carbohy 0,053-1,315 mg/l Hydro 0,078-1,950 mg/l ISA 0,087-2,170 mg/l MEKO Spectroquant®
Este teste de reagente de absorvedores de oxigênio Spectroquant® permite a quantificação precisa do teor de absorvedores de oxigênio em amostras aquosas.
Método aplicado: Na presença de absorvedores de oxigênio, os íons (III) são reduzidos a íons de ferro (II). Estes reagem com um derivado da triazina (FerroZine) para formar um complexo violeta que é determinado fotometricamente.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Nota de análise
Teste de desempenho: em conformidade
Informações legais
FerroZine is a trademark of Hach Company
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1