1.18488
N-Acetyl-DL-tryptophan
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP
Fabricação farmacêutica
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Agency
BP
Ph. Eur.
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
crystalline
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezas
low in endotoxins
pf
204-206 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2