Documentos Principais
1.18452
Supelco
Pacote de recarga de teste de alumínio
for use with MCOLORTEST®
Sinônimo(s):
Reabastecimentos do kit de teste visual de alumínio
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Características
refill
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
aluminium
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Esse pacote de recarga contém todos os reagentes para os kits de teste MQuant® 1.18386 e 1.14413 para a avaliação colorimétrica de alumínio. Quando os reagentes do teste MQuant® são consumidos até o fim, o kit pode ser reabastecido através da compra do pacote de recarga adequado. Há pacotes de recarga disponíveis para diversos kits de teste MQuant®, o que o torna um sistema particularmente econômico.
Método
Em uma solução fracamente ácida tamponada com acetato, os íons de alumínio reagem com cromazurol S para formar um composto azul. Devido à coloração laranja intrínseca do branco do reagente, a solução de medição tem cor laranja-avermelhada a vermelha. A concentração de alumínio é medida de maneira semiquantitativa por avaliação colorimétrica visual.
O teste pode ser usado para determinação de amônio em
  • Lençóis freáticos e água de superfície, água do mar
  • Água potável e água mineral
  • Águas de aquicultura
  • Água de caldeira e de alimentação de caldeira, e água de arrefecimento
  • Água de processos
  • Água industrial
  • Águas residuais e de percolação
  • Água residual de galvanoplastia
  • Água de piscinas
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C