Documentos Principais
1.12412
Supelco
Yttrium oxide 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Sinônimo(s):
Yttrium oxide 99+
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O3Y2
Número CAS:
Peso molecular:
225.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-233-5
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Formulário
solid
perda
≤1.0% loss on ignition, 1000°C
pf
2410 °C
densidade
5.0 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Y+3].[Y+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Y/q3*-2;2*+3
chave InChI
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 1.0 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1