1.12363
HPTLC plates, Silica gel 60 WR F₂₅₄s AMD extra thin
pkg of 25 plates, plate L × W 20 mm × 10 cm, according to DIN 38407-F11, glass support
Sinônimo(s):
Silica gel 60 WR HPTLC Plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Agency
according to DIN 38407-F11
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
100 μm
placa C × L
20 mm × 10 cm
tamanho de partícula
5-6 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Nota de análise
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5 - 7 µm
Layer thickness: 70 - 120 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm