Documentos Principais
1.05867
SAFC
Óxido de magnésio
heavy, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Óxido de magnésio, Magnesia usta
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MgO
Número CAS:
Peso molecular:
40.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-171-9
Agency
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
p.e.
3600 °C/1000 hPa
pf
2800 °C
densidade
3.58 g/cm3 at 25 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
chave InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O óxido de magnésio é um ingrediente comumente usado em aplicações farmacêuticas. Ele é aplicado principalmente em formas farmacêuticas orais sólidas, normalmente como regulador de pH. Usos adicionais incluem sua aplicação como suplemento mineral ou antiácido.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Carbonato de sódio anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,NF
SAFC
1.37014
Carbonato de sódio