Documentos Principais
1.05862
SAFC
Óxido de magnésio
light extra pure, Ph. Eur., BP, USP, E 530
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Óxido de magnésio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MgO
Número CAS:
Peso molecular:
40.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número E:
E530
Número do índice EC:
215-171-9
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
p.e.
3600 °C/1000 hPa
pf
2800 °C
densidade
3.58 g/cm3 at 25 °C
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
chave InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Oferecemos diversas matérias-primas essenciais de alta qualidade, além da documentação e do conhecimento especializado para ajudar nossos clientes a atender aos rigorosos requisitos regulamentares. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade resiste a rigorosos procedimentos de controle de qualidade.
Aplicação
O óxido de magnésio pode ser usado como regulador de pH e é adequado para uso em processos farmacêuticos.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1