Key Documents
1.10084
Supelco
Teste de ácido paracético
greener alternative
colorimetric, 5-50 mg/L (peracetic acid), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Sinônimo(s):
Ácido peracético tiras de teste bioquímico
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
analito(s) específico(s)
peracetic acid
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
faixa de medição
5-50 mg/L (peracetic acid)
compatibilidade
for use with MQuant® StripScan App
método de detecção
colorimetric
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Método: Colorimétrico, com tiras de teste, 5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/l (ácido peracético), MQuant®
O ácido peracético é um desinfetante frequentemente utilizado. As tiras de teste de ácido peracético MQuant® são aplicáveis – mesmo na presença de peróxido de hidrogênio– para testar a ausência de resíduos de ácido peracético após ciclos de enxágue. O ácido peracético reage com uma amina aromática para formar um corante azul. A concentração do ácido peracético é medida de modo semiquantitativo por comparação visual da zona de reação na tira de teste com os campos da escala de cores. As tiras de teste são perfeitas para pré-testar uma amostra de modo econômico e rápido para estimar a concentração de ácido peracético e um possível fator de diluição antes de usar um método quantitativo, como um teste Reflectoquant®.
Continuamos a demonstrar o nosso compromisso com o nosso planeta e com um futuro sustentável, explorando formas de melhorar os produtos existentes na nossa carteira. Recentemente, revisamos a linha atual de tiras de teste MQuant® para identificar as principais oportunidades de minimizar o impacto sem comprometer o desempenho do produto.Este produto se beneficiou de:
  • Tira de teste com redução
  • Tubo de alumínio reciclado
  • Folheto de instruções digital
Saiba mais sobre a iniciativa: Pequenas alterações nas tiras de teste para grande impactos.
Ligação
Substitui: 10084-1; 10084
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Conteúdo relacionado
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.