Documentos Principais
1.17922
Supelco
Peracetic Acid Test Strips, colorimetric
greener alternative
500-2000 mg/L (peracetic acid), MQuant®
Sinônimo(s):
Ácido peracético tiras de teste bioquímico
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de ácido peracético, colorimetric, 500-2000 mg/L (peracetic acid), MQuant®
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
analito(s) específico(s)
peracetic acid
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
faixa de medição
500-2000 mg/L (peracetic acid)
método de detecção
colorimetric
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Método: Colorimétrico, com tiras de teste de 500 - 1000 - 1500 - 2000 mg/l MQuant®
O ácido peracético é um desinfetante usado frequentemente. Devido à sua faixa de medição, as tiras de teste de ácido peracético MQuant® são especialmente indicadas para verificar a presença de níveis efetivos em desinfetantes à base de ácido peracético. O ácido peracético reage com um derivado fenólico para formar um corante violeta. A concentração do ácido peracético é medida de modo semiquantitativo por comparação visual da zona de reação na tira de teste com os campos da escala de cores. As tiras de teste são perfeitas para pré-testar uma amostra de modo econômico e rápido para estimar a concentração de ácido peracético e um possível fator de diluição antes de usar um método quantitativo, como um teste Reflectoquant®.
Desenvolvimento para benefícios sustentáveis:
Continuamos a demonstrar o nosso compromisso com o nosso planeta e com um futuro sustentável, explorando formas de melhorar os produtos existentes na nossa carteira. Recentemente, revisamos a linha atual de tiras de teste MQuant® para identificar as principais oportunidades de minimizar o impacto sem comprometer o desempenho do produto.
Este produto se beneficiou de:
  • Tira de teste com redução
  • Tubo de alumínio reciclado
  • Folheto de instruções digital
Saiba mais sobre a iniciativa: Pequenas alterações nas tiras de teste para grande impactos.
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2