Documentos Principais
1.10001
Supelco
Peracetic Acid Test Strips, colorimetric
greener alternative
100-500 mg/L (peracetic acid), MQuant®
Sinônimo(s):
Ácido peracético tiras de teste bioquímico
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de ácido peracético, colorimetric, 100-500 mg/L (peracetic acid), MQuant®
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
analito(s) específico(s)
peracetic acid
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
faixa de medição
100-500 mg/L (peracetic acid)
método de detecção
colorimetric
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Método: Colorimétrico, com tiras de teste de 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 mg/l ácido peracético, MQuant®
O ácido peracético é um desinfetante usado frequentemente. Devido à sua faixa de medição, as tiras de teste de ácido peracético MQuant® são especialmente indicadas para verificar a presença de níveis efetivos em desinfetantes à base de ácido peracético. Como as soluções de ácido peracético são muito instáveis, são necessários controles frequentes. O ácido peracético reage com uma amina aromática para formar um corante azul. A concentração do ácido peracético é medida de modo semiquantitativo por comparação visual da zona de reação na tira de teste com os campos da escala de cores. As tiras de teste são perfeitas para pré-testar uma amostra de modo econômico e rápido para estimar a concentração de ácido peracético e um possível fator de diluição antes de usar um método quantitativo, como um teste Reflectoquant®.
Desenvolvimento para benefícios sustentáveis:
Continuamos a demonstrar o nosso compromisso com o nosso planeta e com um futuro sustentável, explorando formas de melhorar os produtos existentes na nossa carteira. Recentemente, revisamos a linha atual de tiras de teste MQuant® para identificar as principais oportunidades de minimizar o impacto sem comprometer o desempenho do produto.
Este produto se beneficiou de:
  • Tira de teste com redução
  • Tubo de alumínio reciclado
  • Folheto de instruções digital
Saiba mais sobre a iniciativa: Pequenas alterações nas tiras de teste para grande impactos.
Aplicação
  • Ativação eficiente do ácido peracético por nanotubos de carbono dopados com nitrogênio e modificados por cobalto na degradação de medicamentos: Este estudo analisa um novo método para melhorar a eficácia do ácido peracético em compostos farmacêuticos em degradação, destacando seu potencial no monitoramento de desinfecção ambiental e aplicações de segurança na fabricação farmacêutica (Yao et al., 2024).
  • Avaliação ecotoxicológica de efluentes provenientes de matadouros bovinos desinfectados por ácido peracético (PAA): Este trabalho avalia o impacto ambiental do ácido peracético usado na desinfecção de águas residuais de matadouros bovinos, utilizando o bioindicador Girardia tigrina, que é essencial nas avaliações de segurança ambiental (Pereira et al., 2024).
  • Ácido peracético ativado pela cobaltite de níquel como agente oxidante efetivo para BPA e sua degradação de análogos: Este artigo apresenta um método para ativar o ácido peracético com cobaltite de níquel para degradar o BPA e seus análogos efetivamente, abordando preocupações com a eficácia biocida e a segurança ambiental (Kiejza et al., 2024).
  • Remoção acelerada de naproxeno no sistema de ativação de ácido peracético à base de ferro por íons de cloreto: O estudo concentra-se no aumento de espécies oxidativas reativas em processos de tratamento de água, mostrando como os íons de cloreto podem aumentar a′eficiência do ácido peracético, importante em aplicações biocidas e testes de segurança (Yu et al., 2024).
Ligação
Substitui: 10001-1; 10001
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Chlorine Test colorimetric, 0-20 mg/L (Cl2), MQuant®
Supelco
1.17925
Chlorine Test
Teste de cloro colorimetric, 0-500 mg/L (Cl2), MQuant®
Supelco
1.17924
Teste de cloro