Documentos Principais
1.17956
Supelco
Peracetic Acid Test Strips, reflectometric
20.0-100 mg/L (peracetic acid), REFLECTOQUANT®
Sinônimo(s):
Peracetic Acid chemical test strips, Peracetic Acid test strip for instrument reader
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NB.21
Nome do produto
Peracetic Acid Test, reflectometric, 20.0-100 mg/L (peracetic acid), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
Reflectoquant®
analito(s) específico(s)
peracetic acid
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
faixa de medição
20.0-100 mg/L (peracetic acid)
compatibilidade
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Method: reflectometric with test strips 20.0 - 100 mg/l Reflectoquant®
Peracetic acid is a frequently used disinfectant. The Reflectoquant Peracetic acid test strips are suited for the selective determination of the peracetic acid concentration in aqueous solutions and to check for the absence of peracetic acid after rinsing processes, also in cases in which hydrogen peroxide is present. Peracetic acid reacts with a phenol derivative to form a violet dye that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the peracetic acid concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant test strips for peracetic acid.
Informações legais
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2