1.09870
Phosphate standard
1000 mg PO₄ (H₃PO₄ in H₂O) Titrisol®
técnica(s)
ion chromatography: suitable
pH
1.4 (20 °C in H2O)
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
content (PO₄³⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Alcalimetric titration.
(traceable to NIST - SRM 84k)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Determination method: Alcalimetric titration.
(traceable to NIST - SRM 84k)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials