Documentos Principais
1.01164
Supelco
Fluoreto de amônio
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Fluoreto de amônio, Fluoroamônio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H4FN
Número CAS:
Peso molecular:
37.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
235-185-9
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥98.0% (NH4F basis, precipitation titration)
grau:
ACS reagent
Formulário:
solid
solubilidade:
820 g/L
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥98.0% (NH4F basis, precipitation titration)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
≤0.5% Ammonium hydrogen difluoride
≤5% Water
resíduo de ignição
≤0.01%
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
820 g/L
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
250‑350 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
chave InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Fluoreto de amônio em química analítica: O fluoreto de amônio é amplamente utilizado em análises cromatográficas, como demonstrado na síntese de polímeros magnéticos bifuncionais para o pré-tratamento e determinação de metabólitos específicos em amostras de plasma, aumentando tanto a seletividade quanto a sensibilidade dos processos de detecção (Sun et al., 2024).
  • Síntese de sílica: O composto é utilizado no mecanismo de ativação da síntese de sílica hidratada com base em resíduos industriais, demonstrando seu papel na promoção da sustentabilidade ambiental e da recuperação de materiais (Duan et al., 2024).
  • Materiais de armazenamento de energia: No domínio do armazenamento de energia, o fluoreto de amônio atua como agente estruturante na concepção sistemática de compostos metálicos únicos, que são cruciais para o desenvolvimento de tecnologias avançadas de baterias (Kuo et al., 2023).
  • Segurança ambiental e fotocatálise: Encontra-se também aplicação em processos de segurança ambiental e fotocatalíticos, em que é utilizado para melhorar a atividade fotocatalítica de materiais para conversão de biomassa e redução de CO2, contribuindo para soluções energéticas mais limpas (Liu et al., 2023).
Ligação
Substitui: AX1295; AX1295-1
Nota de análise
Teor (titulação de precipitação, NH₄F): ≥ 98,0%
Hidrogenodifluoreto de amônio (NH₄HF₂): ≤ 0,5%
Cloreto (Cl): ≤ 0,001%
Hexafluorosilicato (SiF₆): ≤ 0,1%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,002%
Na (sódio): ≤ 0,002%
Água: ≤ 5%
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Resíduo na ignição: ≤ 0,01%
De acordo com a norma ACS
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Ammonium acetate LiChropur™, eluent additive for LC-MS
Supelco
73594
Ammonium acetate
2-propanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.02781
2-propanol
Protocolos
Photometric determination using the Silicon molybdenum blue method subsequent to fusion melting