216011
Ammonium fluoride
ACS reagent, ≥98.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
crystals, granules or chunks
Impurezas
≤0.005% insolubles
resíduo de ignição
≤0.01%
pH
~6 (20 °C)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
chave InChI
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?