Documentos Principais
1.09014
Supelco
Micropó Hoechst wax C
tabletting aid for X-ray fluorescence analysis
Sinônimo(s):
Micropó Hoechst wax C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H76N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
593.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352402
Número do índice EC:
203-755-6
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
0.000023 Pa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
144 °C
temperatura de transição
flash point 270 °C (DIN 51758)
densidade
1 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
210 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(41)39-35-36-40-38(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3,(H,39,41)(H,40,42)
chave InChI
RKISUIUJZGSLEV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Bi (bismuto): ≤ 10 µg/g
Co (cobalto): ≤ 5 µg/g
Cr (cromo): ≤ 5 µg/g
Cu (cobre): ≤ 5 µg/g
Fe (ferro): ≤ 5 µg/g
Mn (manganês): ≤ 5 µg/g
Ni (níquel): ≤ 5 µg/g
Pb (chumbo): ≤ 10 µg/g
Sr (estrôncio): ≤ 5 µg/g
Tl (tálio): ≤ 10 µg/g
Zn (zinco): ≤ 5 µg/g
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
518.0 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
270 °C - DIN 51758