Documentos Principais
1.08602
Millipore
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine
buffer substance TRICIN
Sinônimo(s):
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, Tricine, N-Tris(hydroxymethyl)methylglycine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
179.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
Número do índice EC:
227-193-6
NACRES:
NA.05
Nível de qualidade
pH
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
187 °C
solubilidade
100 g/L
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H2](C(CO)(CO)CO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
chave InChI
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
buffer substance TRICIN
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration)≥ 99 %Identity (IR-spectrum)passes testUV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water)≤ 0.075Chloride (Cl)≤ 0.05 %Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.005 %Loss on Drying (105°C)≤ 0.2 %Biological buffer, pKa at 20 °C8.15
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3