1.08117
Kieselguhr
purified and calcined, EMPROVE® ESSENTIAL, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Kieselguhr, Diatomaceous earth, Diatomite
About This Item
Produtos recomendados
Agency
NF
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
>450 °C
solubilidade
0.0037 g/L
densidade
2.36 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
chave InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1