Key Documents
1.07910
Supelco
Kieselguhr
purified and calcined
Sinônimo(s):
Kieselguhr
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101527
Número do índice EC:
272-489-0
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
>450 °C
solubilidade
0.0037 g/L
densidade
2.36 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
chave InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity: passes test
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 1.0 %
pH-value (10 %; water): 5 - 9
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.02 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (980 °C): ≤ 0.2 %
Particle size (< 0.1 mm): about 98
Bulk density: about 20
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1