Key Documents
1.07324
Millipore
Ágar de soja tríptica modificado - meio de cultura desidratado
NutriSelect® Prime, with polysorbate 80 and lecithin, according to EP, USP, JP, EN 17141, ISO 21149, powder, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Meio ágar soja-caseína-digestão-lecitina-polissorbato 80 (SCDLPA), Ágar MCT, Ágar de teste de conteúdo microbiano (MCT)
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
EN 17141
ISO 21149
JP
USP
according to EP
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
powder
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Prime
condição de armazenamento
protect from light (Keep tightly closed and dry)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
beige
pH
7.1-7.5 (25 °C, 45.7 g/L in H2O)
solubilidade
45.7 g/L
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
aerobic bacteria (total)
Descrição geral
Ágar tríptico de soja NutriSelect® prime com polissorbato 80 e lecitina conforme EP, USP, JP, EN 17141 e ISO 21149 é usado para monitoramento ambiental e determinação da eficiência de recipientes e superfícies. A combinação das duas peptonas, que é o produto enzimático da digestão de caseína e soja, é altamente nutritiva, fornecendo nitrogênio orgânico, aminoácidos e peptídeos de cadeia mais longa. O cloreto de sódio presente neste meio complexo mantém o equilíbrio osmótico, enquanto o ágar-ágar é o agente solidificante. Essa modificação do ágar tríptico de soja contém lecitina e polissorbato 80 (também conhecido como Tween® 80) para inativar desinfetantes residuais durante a amostragem. A lecitina também neutraliza compostos de amônio quaternário (QACs), para-hidroxibenzoato (parabenos) e bisbiguanidas. Da mesma forma, o polissorbato 80 neutraliza QACs, iodo, parabenos, fenóis, hexaclorofeno e formalina. O ágar tríptico de soja (TSA) com lecitina e polissorbato 80 pode ser usado para preparar placas para diferentes usos (como placas de contato para amostragem de superfície, placas para técnicas de plaqueamento de superfície e amostragem de ar, filtração por membrana e técnica de plaqueamento de escoamento).
Aplicação
O ágar tríptico de soja NutriSelect® prime com polissorbato 80 e lecitina é adequado para o isolamento e cultivo de uma ampla variedade de microrganismos que sobrevivem após o tratamento de superfícies e materiais com antissépticos e para a enumeração e detecção de bactérias aeróbias mesofílicas (Teste de limite microbiano) de produtos cosméticos que contenham conservantes.
Características e benefícios
  • A linha de produtos NutriSelect® prime oferece meios de cultura em pó de alta qualidade e econômicos, todos feitos de matérias-primas selecionadas
  • Normas regulamentárias F&B e da indústria farmacêutica
  • CQ com teste de promoção de crescimento conforme as normas regulatórias (ISO, FDA-BAM, EP, USP e CQ de acordo com a certificação ISO 17025
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): marrom-amarelado
Valor de pH (25 °C): 7,1-7,5
Inóculo no meio de referência (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): 10-100
Inóculo no meio de referência (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): 10-100
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): 10-100
Inóculo no meio de referência (Streptococcus pyogenes ATCC 21059): 10-100
Inóculo no meio de referência (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): 10-100
Inóculo no meio de referência (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): 10-100
Inóculo no meio de referência (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): 10-100
Inóculo no meio de referência (Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): 10-100
Contagem de colônias (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Contagem de colônias (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Contagem de colônias (Streptococcus pyogenes ATCC 21059):
Contagem de colônias (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)):
Contagem de colônias (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)):
Contagem de colônias (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Contagem de colônias (Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
Recuperação no meio de teste (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Streptococcus pyogenes ATCC 21059): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50%
Teste de capacidade neutralizante (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): passa no teste
Teste de capacidade neutralizante (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): passa no teste
Incubação: 24 horas; 30-35 °C; aeróbios;
C. albicans e A. brasiliensis até 5 dias.
Referência: ágar sangue; para C. albicans e A. brasiliensis, ágar Sabouraud dextrose 2%; para o teste de capacidade neutralizante, ágar triptona de soja.
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available