1.05206
Creatinine
for biochemistry
Sinônimo(s):
Creatinine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
113.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
200-466-7
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
305 °C (decomposition)
solubilidade
90 g/L
densidade volumétrica
484 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
chave InChI
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for biochemistry
Aplicação
Creatinine for biochemistry. CAS 60-27-5, pH 7.0 - 9.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testpH-value (5 %; water)7 - 9Spec. Absorptivity A 1%/1cm (234 nm; 0.001 %; buffer pH 7.0)620 - 640Chloride (Cl)≤ 0.2 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %Creatine (HPLC)≤ 0.2 %
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
554.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
290 °C