1.01867
Cloreto de cálcio
crystalline, Ph. Eur., JP, USP, FCC, E 509
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Calcium dichloride
About This Item
Produtos recomendados
Agency
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
Formulário
crystalline
solid
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
176 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1