1.00051
CAYE Broth Supplement
for Escherichia coli, pkg of 10 vials, For the preparation of CAYE Broth or modified Brain Heart Agar
Sinônimo(s):
E. coli Selective Supplement, CAYE-Bouillon Supplement, Casein Yeast Extract Broth Supplement
forma
lyophilized powder
composição
Verotoxin inducer, 10 (μg per vial)
embalagem
pkg of 10 vials
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
10-12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
10 g/L
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ligação
Nota de análise
- E. coli O157:H7 ATCC 43888:
passes test
- E. coli O157:H7 ATCC 43890: passes test
- E. coli O157:H7 ATCC 43889: passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3