1.00060
CAYE Broth
Modified acc. to EVANS
Sinônimo(s):
CAYE Broth Modified Acc. To EVANS, Casein Hydrolysate Yeast Extract Broth
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Formulário
powder (dehydrated (DCM))
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
8.5-8.7 (25 °C)
solubilidade
39.75 g/L
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
selective for bacteria: Escherichia E. coli
Descrição geral
The presence of casamino acids and yeast extract promote the growth of verotoxin producing E. coli. The presence of trace elements and resulting high pH value additionally supports the growth and toxin production.
Aplicação
Nota de análise
Appearance (colour): brown
pH-value (25 °C): 8.3 - 8.7
Growth (E. coli O157:H7 ATCC 43888): +
Duopath Verotoxin 1 (E. coli O157:H7 ATCC 43888): -
Duopath Verotoxin 2 (E. coli O157:H7 ATCC 43888): -
Growth (E. coli O157:H7 ATCC 43890): +
Duopath Verotoxin 1 (E. coli O157:H7 ATCC 43890): +
Duopath Verotoxin 2 (E. coli O157:H7 ATCC 43890): -
Growth (E. coli O157:H7 ATCC 43889): +
Duopath Verotoxin 1 (E. coli O157:H7 ATCC 43889): -
Duopath Verotoxin 2 (E. coli O157:H7 ATCC 43889): +
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3