07-328
Anti-acetyl-Histone H4 (Lys8) Antibody
serum, Upstate®
Sinônimo(s):
H4K8Ac, Histone H4 (acetyl K8)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, Saccharomyces cerevisiae
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys8)
Informações sobre genes
human ... H4C1(8359)
Descrição geral
The N-terminal tail of histone H4 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
Nota de análise
Sodium butyrate treated HeLa cells
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1