Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
07-327
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-acetil-histona H4 (Lys5)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Histone H4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys5)
Informações sobre genes
Descrição geral
A histona H4 é uma das 5 principais proteínas histonas envolvidas na estrutura da cromatina em células eucarióticas. Com um domínio globular principal e uma longa cauda N-terminal, a H4 está envolvida na estrutura dos nucleossomos com a estrutura de ′colar de contas′. A acetilação da histona H4 ocorre em posições diferentes da lisina na cauda da histona e é realizada por uma família de enzimas conhecida como histona acetiltransferases (HATs).
Especificidade
Espera-se que este anticorpo demonstre ampla reatividade cruzada entre espécies.
Este anticorpo detecta o terminal N da histona H4 acetilada em Lys5.
Imunogênio
Epítopo: extremidade N
Péptideo linear conjugado com KLH correspondente ao terminal N da Histona H4 acetilada em Lys5.
Aplicação
Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:500 de um lote representativo detectou acetil-Histona H4 em células HeLa e A431.
Análise de especificidade de dot blot: Um lote representativo detectou peptídeos de acetil-histona H4 (Lys5), mas não peptídeos de histona H4 não acetilada (Lys4) ou outros peptídeos correspondentes a histonas modificadas.
Análise de imunoprecipitação da cromatina: 5 µl de um lote representativo imunoprecipitaram acetil-histona H4 em cromatina HeLa S3.
Categoria de pesquisa
Epigenética & Função nuclear
Subcategoria de pesquisa
Histonas
Use o anticorpo anti-acetil-histona H4 (Lys5) (anticorpo policlonal de coelho) validado em WB, DB, ICC, ChIP-seq, ChIP para detectar acetil-histona H4 (Lys5), também conhecido como H4K5Ac, histona H4 (acetil K5).
Qualidade
Avaliado por Western blot em extrato ácido de HeLa.
Análise de Western blot: Uma diluição de 1:2.000 deste anticorpo detectou acetil-histona H4 em 10 µg de extrato ácido HeLa.
Descrição-alvo
aproximadamente 13 kDa observado
forma física
Purificado por imunodepleção
Soro de coelho imunodepletado com 0,05% de azida sódica e 30% de glicerol.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Observação: Variabilidade nas temperaturas do congelador abaixo de –20 °C pode provocar o congelamento de soluções contendo glicerol durante o armazenamento.
Nota de análise
Controle
Extrato ácido de células HeLa
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
AP-2alpha induces epigenetic silencing of tumor suppressive genes and microsatellite instability in head and neck squamous cell carcinoma.
Bennett, KL; Romigh, T; Eng, C
Testing null
Recruitment of Rpd3 to the telomere depends on the protein arginine methyltransferase Hmt1.
Milliman, EJ; Yadav, N; Chen, YC; Muddukrishna, B; Karunanithi, S; Yu, MC
Testing null
Long-Kuan Ran et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 22(13), 3372-3382 (2016-02-11)
To characterize the functional role of SIRT6 in hepatocellular carcinoma (HCC). The expression of SIRT6 in 60 paired paraffin-embedded HCC tissues and adjacent nontumoral liver tissues was examined by immunohistochemistry. The expression of SIRT6 in 101 paired frozen HCC tissues
Class I histone deacetylase Thd1p promotes global chromatin condensation in Tetrahymena thermophila.
Parker, K; Maxson, J; Mooney, A; Wiley, EA
Eukaryotic Cell null
Integrative analysis of gene amplification in Drosophila follicle cells: parameters of origin activation and repression.
Kim, JC; Nordman, J; Xie, F; Kashevsky, H; Eng, T; Li, S; MacAlpine, DM; Orr-Weaver, TL
Genes & Development null