07-595
Anti-acetyl-Histone H4 (Lys12) Antibody
serum, Upstate®
Sinônimo(s):
H4K12Ac, Histone H4 (acetyl K12)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
Saccharomyces cerevisiae, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys12)
Informações sobre genes
human ... HIST2H4B(554313)
Descrição geral
Acetylation of histone H4 occurs at several different lysine positions in the histone tail and is performed by a family of enzymes known as Histone Acetyl Transferases (HATs).
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Acid extracted proteins from HeLa cells treated with sodium butyrate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1