07-068-I
Anti-Calcineurin A/PP2B catalytic unit Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit beta isoform, CAM-PRP catalytic subunit, Calmodulin-dependent calcineurin A subunit beta isoform
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP3CA(5530)
mouse ... Ppp3Ca(19055)
rat ... Ppp3Ca(24674)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Calcineurin A/PP2B catalytic unit in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1