09-774
Anti-EED Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
embryonic ectoderm development
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
dog, chicken, bovine, opossum, rat
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
dog ... Eed(476779)
human ... EED(8726)
mouse ... Eed(13626)
rat ... Eed(293104)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Nota de análise
Jurkat Cell Lysate
3T3/A31 cell lysate
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1