SAB4200772
Anti-BRAF (V600E) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Proto-oncogene B-Raf, p94, Anti-Serine/threonine-protein kinase B-raf, Anti-v-Raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~95 kDa
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using extract of human HEK-293T cells over-expressing BRAF mutant (V600E) protein
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRAF(673)
Descrição geral
BRAF is mutated at a high frequency in several cancers, including non-Hodgkin lymphoma, colorectal cancer, malignant melanoma, thyroid carcinoma, nonsmall cell lung carcinoma, and adenocarcinoma of lung.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)