Documentos Principais
MAB1535
Sigma-Aldrich
Anti-Hexokinase Type III Antibody, clone C7C3
ascites fluid, clone C7C3, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C7C3, monoclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Hk1(25058)
Especificidade
Recognizes Type III hexokinase. No cross-reactivity with Type I or Type II isozymes.
Imunogênio
Rat Type III hexokinase.
Aplicação
Anti-Hexokinase Type III Antibody, clone C7C3 detects level of Hexokinase Type III & has been published & validated for use in IC.
Immunohistochemical localization of Type III hexokinase: 1:50.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Localization of the type III isozyme of hexokinase at the nuclear periphery.
Preller, A and Wilson, J E
Archives of Biochemistry and Biophysics, 294, 482-492 (1992)