07-1491
Anti-Calcineurin pan A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
CAM-PRP catalytic subunit, Calmodulin-dependent calcineurin A subunit alpha isoform, calcineurin A alpha, protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit,
alpha isoform, protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit,
alp
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
200
conjugado
conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
sequência de imunogênio
KLH-conjugated synthetic peptide corresponding to Calcineurin.
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Calcineurin on 10 µg of mouse brain lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
remain unfrozen.
Nota de análise
Mouse brain lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1